MilliporeSigma
ENA458436032
Enamine
2-methyl-2-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.25
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(2-thienyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H12OS/c1-8(2,6-9)7-4-3-5-10-7/h3-5,9H,6H2,1-2H3
Clave InChI
IRJPDCQBUPZLAX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237822
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237822
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)