MilliporeSigma
ENA458432062
Enamine
3-ethoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$313.30
250 MG
$449.80
500 MG
$708.50
1 G
$908.70
2.5 G
$1,781.00
5 G
$2,636.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-232839-100MG
$313.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$313.30
250 MG
$449.80
500 MG
$708.50
1 G
$908.70
2.5 G
$1,781.00
5 G
$2,636.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-232839-100MG
$313.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-ethoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-ylamine
Inchi Code
1S/C6H11N3O/c1-3-10-6-5(7)4-9(2)8-6/h4H,3,7H2,1-2H3
Clave InChI
VQNRBFXKOWOEAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232839
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232839
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)