MilliporeSigma
ENA458431987
Enamine
3-cyclopropyl-1-ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.09
Número MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H11IN2/c1-2-11-5-7(9)8(10-11)6-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
ZCCCNUCJXFNXKD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232764
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232764
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)