MilliporeSigma
ENA458429888
Enamine
4-(4-chloro-1H-pyrazol-1-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.64
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-chloro-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-7-5-12-13(6-7)9-3-1-8(11)2-4-9/h1-6H,11H2
Clave InChI
LNOMRSBPRLSTOU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230678
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230678
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)