MilliporeSigma
ENA458426577
Enamine
4-iodo-2-methoxyaniline hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$24.70
250 MG
$28.60
500 MG
$46.80
1 G
$58.50
2.5 G
$126.10
5 G
$236.60
10 G
$458.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-226824-100MG
$24.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$24.70
250 MG
$28.60
500 MG
$46.80
1 G
$58.50
2.5 G
$126.10
5 G
$236.60
10 G
$458.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.51
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-226824-100MG
$24.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-iodo-2-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8INO.ClH/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Clave InChI
GFUCDRNCHBNQCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226824
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226824
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)