MilliporeSigma
ENA458426370
Enamine
1-(2-methylcyclohexyl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$196.30
250 MG
$280.80
500 MG
$529.10
1 G
$686.40
2.5 G
$1,344.20
5 G
$1,989.00
10 G
$2,951.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-226422-100MG
$196.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$196.30
250 MG
$280.80
500 MG
$529.10
1 G
$686.40
2.5 G
$1,344.20
5 G
$1,989.00
10 G
$2,951.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-226422-100MG
$196.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(2-methylcyclohexyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VZELQXKHIHNPLU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226422
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226422
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)