MilliporeSigma
ENA458426051
Enamine
2-chloro-6-(thiophen-2-yl)pyrazine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$228.80
250 MG
$327.60
500 MG
$592.80
1 G
$759.20
2.5 G
$1,491.10
5 G
$2,204.80
10 G
$3,270.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-225518-100MG
$228.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$228.80
250 MG
$327.60
500 MG
$592.80
1 G
$759.20
2.5 G
$1,491.10
5 G
$2,204.80
10 G
$3,270.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-225518-100MG
$228.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-6-(2-thienyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2S/c9-8-5-10-4-6(11-8)7-2-1-3-12-7/h1-5H
Clave InChI
ZRJPQLRFJSALKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225518
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225518
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)