MilliporeSigma
ENA457511434
Enamine
3-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.71
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-8-11(13-2)7-9-5-3-4-6-10(9)12-8;/h3-6,8,11-12H,7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
QANKNRURNXKMEO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222011
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222011
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)