MilliporeSigma
ENA457510135
Enamine
5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.11
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-4-hydrazinopyrimidine
Inchi Code
1S/C4H5FN4/c5-3-1-7-2-8-4(3)9-6/h1-2H,6H2,(H,7,8,9)
Clave InChI
KDBMUSMNNNGOPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221216
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221216
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)