MilliporeSigma
ENA457509645
Enamine
tert-butyl 3-cyclopentyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
$418.60
100 MG
$624.00
250 MG
$891.80
500 MG
$1,405.30
1 G
$1,801.80
2.5 G
$3,529.50
5 G
$5,223.40
10 G
$7,746.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-220086-50MG
$418.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$418.60
100 MG
$624.00
250 MG
$891.80
500 MG
$1,405.30
1 G
$1,801.80
2.5 G
$3,529.50
5 G
$5,223.40
10 G
$7,746.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.37
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-220086-50MG
$418.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
tert-butyl 3-cyclopentyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H25NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-9-8-13(17)12(10-16)11-6-4-5-7-11/h11-12H,4-10H2,1-3H3
Clave InChI
JQUSMNKYLKCTHR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220086
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220086
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)