MilliporeSigma
ENA457509482
Enamine
2-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.19
Número MDL:
Iupac Name
2-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenol
Inchi Code
1S/C7H6F2OS/c8-7(9)11-6-4-2-1-3-5(6)10/h1-4,7,10H
Clave InChI
HSVFGFUYGCSEFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219682
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219682
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)