MilliporeSigma
ENA455585749
Enamine
(2R)-2-[(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)formamido]propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.28
Número MDL:
Iupac Name
(2R)-2-{[(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)carbonyl]amino}propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-6(9(14)15)12-8(13)7-10(2,3)11(7,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m1/s1
Clave InChI
SMTUUQYHMYMMNA-ZCFIWIBFSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215705
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215705
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)