MilliporeSigma
ENA455585428
Enamine
ethyl 4-methanesulfonylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.76
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(methylsulfonyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO4S.ClH/c1-3-14-8(11)9(15(2,12)13)4-6-10-7-5-9;/h10H,3-7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
NSNZUKCRKAXQST-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210688
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210688
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)