MilliporeSigma
ENA448969575
Enamine
1-methoxy-3-(2-methylmorpholin-4-yl)propan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.25
Número MDL:
Iupac Name
1-methoxy-3-(2-methyl-4-morpholinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H19NO3/c1-8-5-10(3-4-13-8)6-9(11)7-12-2/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
DQGAAQNHHGZEDK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215236
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215236
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)