ENA448969568
Enamine
1-(thiolan-3-yl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-213541-100MG
$397.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-213541-100MG
$397.80
Iupac Name
1-tetrahydro-3-thienyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2S.ClH/c12-10(13)8-1-4-11(5-2-8)9-3-6-14-7-9;/h8-9H,1-7H2,(H,12,13);1H
InChI key
KARXMBKNLJDMFM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213541
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)