ENA448969424
Enamine
3-azatricyclo[7.3.1.0,5,13]trideca-1(12),5(13),6,8,10-pentaen-2-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-214763-100MG
$322.40
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-214763-100MG
$322.40
mp
207-208
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one
Inchi Code
1S/C12H9NO/c14-12-10-6-2-4-8-3-1-5-9(7-13-12)11(8)10/h1-6H,7H2,(H,13,14)
Clave InChI
QGJHNXPHHOCUAH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214763
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)