MilliporeSigma
ENA448969274
Enamine
4-(benzenesulfonyl)oxane-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.31
Número MDL:
Iupac Name
4-(phenylsulfonyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O5S/c13-11(14)12(6-8-17-9-7-12)18(15,16)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,13,14)
Clave InChI
AXTZAFCVKMLRKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214309
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214309
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)