ENA448968616
Enamine
5-bromo-N,N,4-trimethyl-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-N,N,4-trimethyl-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C6H9BrN2S/c1-4-5(7)10-6(8-4)9(2)3/h1-3H3
Clave InChI
FOVWUNAVVVQDST-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212386
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212386
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)