MilliporeSigma
ENA448968281
Enamine
methyl 2,2-dimethyl-3-oxopentanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-5-6(9)8(2,3)7(10)11-4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
OGLKSERFOPMWLR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211241
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211241
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)