MilliporeSigma
ENA448967978
Enamine
3-hexyl-1,2-oxazol-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.24
Número MDL:
Iupac Name
3-hexyl-5-isoxazolamine
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9(10)12-11-8/h7H,2-6,10H2,1H3
Clave InChI
PDQMIPHJIRGIJV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200448
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200448
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)