ENA448967824
Enamine
ethyl 6,6-dimethylhept-4-enoate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-208552-100MG
$352.30
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-208552-100MG
$352.30
Iupac Name
ethyl (E)-6,6-dimethylhept-4-enoate
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-5-13-10(12)8-6-7-9-11(2,3)4/h7,9H,5-6,8H2,1-4H3/b9-7+
Clave InChI
QBLMJNSFPVTGSN-VQHVLOKHSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208552
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)