MilliporeSigma
ENA447958836
Enamine
6-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$352.30
250 MG
$505.70
500 MG
$795.60
1 G
$1,020.50
2.5 G
$1,999.40
5 G
$2,960.10
10 G
$4,388.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-210886-100MG
$352.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$352.30
250 MG
$505.70
500 MG
$795.60
1 G
$1,020.50
2.5 G
$1,999.40
5 G
$2,960.10
10 G
$4,388.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-210886-100MG
$352.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[b]azepin-2-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-2-4-8-7(9)3-1-6-10(13)11-8/h2,4-5,12H,1,3,6H2,(H,11,13)
Clave InChI
FBYNTMTYLLVDIG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210886
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210886
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)