MilliporeSigma
ENA447958462
Enamine
4-methylquinoline-6-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.2
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-6-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-7-4-5-12-10-3-2-8(11(13)14)6-9(7)10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
CPOLAGTVBYOMKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209202
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209202
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)