ENA447957057
Enamine
N-benzyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-207742-100MG
$348.40
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-207742-100MG
$348.40
Iupac Name
N-benzyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c1-13(11-7-12-8-11)9-10-5-3-2-4-6-10;;/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3;2*1H
Clave InChI
SFKHXPYARZXBAW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207742
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)