MilliporeSigma
ENA447956587
Enamine
3-ethoxy-2-methylpropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.69
Número MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2-methyl-1-propanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO3S/c1-3-10-4-6(2)5-11(7,8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
PJWJFFVARYEUPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204965
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204965
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)