MilliporeSigma
ENA447956360
Enamine
tert-butyl N-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-fluoro-4-methoxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H16FNO3/c1-12(2,3)17-11(15)14-8-5-6-10(16-4)9(13)7-8/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
Clave InChI
CHFRWBHFHMPCNP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204470
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204470
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)