MilliporeSigma
ENA447955807
Enamine
2-{2-[(propan-2-yl)amino]ethoxy}ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.68
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-(isopropylamino)ethoxy)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17NO2.ClH/c1-7(2)8-3-5-10-6-4-9;/h7-9H,3-6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
HGTHLSZNBYHMHI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204599
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204599
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)