MilliporeSigma
ENA444723652
Enamine
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.51
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H4BrClN2O2S/c1-8-4(11(6,9)10)3(5)2-7-8/h2H,1H3
Clave InChI
XQOBUYXVWCWNEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199709
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199709
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)