MilliporeSigma
ENA444723498
Enamine
6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$135.20
250 MG
$193.70
500 MG
$369.20
1 G
$500.50
2.5 G
$978.90
5 G
$1,450.80
10 G
$2,150.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-198988-100MG
$135.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$135.20
250 MG
$193.70
500 MG
$369.20
1 G
$500.50
2.5 G
$978.90
5 G
$1,450.80
10 G
$2,150.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.04
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-198988-100MG
$135.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2O2/c9-4-1-5(10)7-11-6(8(13)14)3-12(7)2-4/h1-3H,(H,13,14)
Clave InChI
OKRIIMVNXKTCPK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198988
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198988
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)