MilliporeSigma
ENA444723119
Enamine
4-(oxan-4-yl)butanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
Número MDL:
Iupac Name
4-tetrahydro-2H-pyran-4-ylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c10-9(11)3-1-2-8-4-6-12-7-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
Clave InChI
BFVBUNZUVYRMSB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196346
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196346
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)