MilliporeSigma
ENA432540251
Enamine
4-[3-nitro-4-(piperazin-1-yl)benzenesulfonyl]morpholine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$85.80
250 MG
$119.60
500 MG
$226.20
1 G
$332.80
2.5 G
$652.60
5 G
$965.90
10 G
$1,431.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-30153-100MG
$85.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$85.80
250 MG
$119.60
500 MG
$226.20
1 G
$332.80
2.5 G
$652.60
5 G
$965.90
10 G
$1,431.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
392.86
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-30153-100MG
$85.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
205-206
Iupac Name
4-((3-nitro-4-(piperazin-1-yl)phenyl)sulfonyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20N4O5S.ClH/c19-18(20)14-11-12(24(21,22)17-7-9-23-10-8-17)1-2-13(14)16-5-3-15-4-6-16;/h1-2,11,15H,3-10H2;1H
Clave InChI
STPLJKMZJPSCAD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30153
Melting Point
205-206
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30153
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)