ENA432539371
Enamine
2,4-diamino-6-ethylpyrimidin-5-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-195631-50MG
$453.70
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-195631-50MG
$453.70
Iupac Name
2,4-diamino-6-ethylpyrimidin-5-ol
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-2-3-4(11)5(7)10-6(8)9-3/h11H,2H2,1H3,(H4,7,8,9,10)
Clave InChI
HBTZZXZXFYXNGL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195631
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)