MilliporeSigma
ENA432538327
Enamine
3-(oxan-2-yloxy)propan-1-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$387.40
250 MG
$552.50
500 MG
$868.40
1 G
$1,114.10
2.5 G
$2,182.70
5 G
$3,229.20
10 G
$4,787.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-192950-100MG
$387.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$387.40
250 MG
$552.50
500 MG
$868.40
1 G
$1,114.10
2.5 G
$2,182.70
5 G
$3,229.20
10 G
$4,787.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-192950-100MG
$387.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7,9H2
Clave InChI
PINDPKDQUUUYJP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192950
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192950
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)