MilliporeSigma
ENA429360706
Enamine
4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.13
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c1-11-4-5-12-9-6-7(10)2-3-8(9)11;;/h2-3,6H,4-5,10H2,1H3;2*1H
Clave InChI
WMOSCGVLAJJQMN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189553
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189553
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)