MilliporeSigma
ENA429360538
Enamine
5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)pyridin-2-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$387.40
250 MG
$552.50
500 MG
$868.40
1 G
$1,114.10
2.5 G
$2,182.70
5 G
$3,229.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-190084-100MG
$387.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$387.40
250 MG
$552.50
500 MG
$868.40
1 G
$1,114.10
2.5 G
$2,182.70
5 G
$3,229.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.68
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-190084-100MG
$387.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O/c1-16-11-4-2-8(6-10(11)13)9-3-5-12(14)15-7-9/h2-7H,1H3,(H2,14,15)
Clave InChI
MXVMJGDILOLAHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190084
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190084
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)