MilliporeSigma
ENA429360415
Enamine
2-(3-methoxypyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.62
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-methoxypyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO3.ClH/c1-12-7-3-2-4-9-6(7)5-8(10)11;/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11);1H
Clave InChI
ICLUCUKWZGAJSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191272
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191272
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)