MilliporeSigma
ENA429358445
Enamine
7-bromo-3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.11
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-3,3-dimethyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinoxalinone
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O/c1-10(2)9(14)12-8-5-6(11)3-4-7(8)13-10/h3-5,13H,1-2H3,(H,12,14)
Clave InChI
XDHIJUAZNRHJHV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180473
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180473
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)