MilliporeSigma
ENA429358365
Enamine
2-methyl-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-5-10-8-6(9(11)12)3-2-4-7(8)13-5/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
MFROEIZTMRFRFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
93
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171784
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171784
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)