MilliporeSigma
ENA429358173
Enamine
4-(ethanesulfonyl)benzene-1,2-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.26
Número MDL:
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)benzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-2-13(11,12)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,2,9-10H2,1H3
Clave InChI
JRCUHLAJCDQEAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109323
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109323
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)