MilliporeSigma
ENA428683651
Enamine
5-bromo-4-methoxypyrimidine-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.02
Número MDL:
mp
147-149
Iupac Name
5-bromo-4-methoxy-2-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O/c1-11-6-4(7)3-9-5(2-8)10-6/h3H,1H3
Clave InChI
PRVINJSTGVSAEN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186859
Melting Point
147-149
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186859
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)