MilliporeSigma
ENA428682873
Enamine
7-chloro-8-fluoro-3,4-dihydroquinazolin-4-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$301.60
250 MG
$430.30
500 MG
$679.90
1 G
$872.30
2.5 G
$1,708.20
5 G
$2,528.50
10 G
$3,749.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-181504-100MG
$301.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$301.60
250 MG
$430.30
500 MG
$679.90
1 G
$872.30
2.5 G
$1,708.20
5 G
$2,528.50
10 G
$3,749.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.58
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-181504-100MG
$301.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-chloro-8-fluoroquinazolin-4-ol
Inchi Code
1S/C8H4ClFN2O/c9-5-2-1-4-7(6(5)10)11-3-12-8(4)13/h1-3H,(H,11,12,13)
InChI key
BMSJIVBWHFDFBU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181504
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181504
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)