MilliporeSigma
ENA428682684
Enamine
4-oxo-6-phenoxy-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.27
Número MDL:
Iupac Name
4-oxo-6-phenoxy-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H11NO4/c18-15-12-8-11(21-10-4-2-1-3-5-10)6-7-14(12)17-9-13(15)16(19)20/h1-9H,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
NTPGNGGZYMRORF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180119
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180119
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)