MilliporeSigma
ENA428073309
Enamine
2-methyl-1,3-benzothiazole-6-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
76-81
Iupac Name
2-methyl-1,3-benzothiazole-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7NOS/c1-6-10-8-3-2-7(5-11)4-9(8)12-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
YWWCWMXKLGRFNX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159640
Melting Point
76-81
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159640
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)