MilliporeSigma
ENA428072619
Enamine
methyl 3-isocyanatopropanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.12
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C5H7NO3/c1-9-5(8)2-3-6-4-7/h2-3H2,1H3
InChI key
QLTHBWIACSBXPR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125269
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125269
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)