ENA428072515
Enamine
(1-ethyl-1H-pyrrol-3-yl)methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-177582-100MG
$301.60
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-177582-100MG
$301.60
Iupac Name
(1-ethyl-1H-pyrrol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2.ClH/c1-2-9-4-3-7(5-8)6-9;/h3-4,6H,2,5,8H2,1H3;1H
Clave InChI
WJHCBVQQXKJWOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177582
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)