MilliporeSigma
ENA424045905
Enamine
1,2-dihydrospiro[indole-3,4'-oxane] hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.72
Número MDL:
Iupac Name
2',3',5',6'-tetrahydrospiro[indoline-3,4'-pyran] hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO.ClH/c1-2-4-11-10(3-1)12(9-13-11)5-7-14-8-6-12;/h1-4,13H,5-9H2;1H
Clave InChI
LZHOPFJQMLGBCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176184
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176184
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)