MilliporeSigma
ENA424045241
Enamine
2-ethyl-3-hydroxybutanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyl-3-hydroxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-3-5(4(2)7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
TYBSGNFITSHAJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173625
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173625
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)