MilliporeSigma
ENA413172479
Enamine
3-chloro-4-(difluoromethoxy)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.58
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-(difluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C7H6ClF2NO/c8-5-3-4(11)1-2-6(5)12-7(9)10/h1-3,7H,11H2
Clave InChI
SECIIRUYYUOYEN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34051
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34051
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)