ENA413172394
Enamine
2-(9-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)acetonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-51966-100MG
$148.20
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-51966-100MG
$148.20
Iupac Name
2-(9-bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-7-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H10BrNO2/c12-9-6-8(2-3-13)7-10-11(9)15-5-1-4-14-10/h6-7H,1-2,4-5H2
Clave InChI
GYRDMAKKMXIUTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51966
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)