MilliporeSigma
ENA413172202
Enamine
hexadecyl(2-hydroxyethyl)dimethylazanium bromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
394.48
Número MDL:
mp
203-205
Iupac Name
N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-1-hexadecanaminium bromide
Inchi Code
1S/C20H44NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(2,3)19-20-22;/h22H,4-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
GGDGVDMTSZPOIB-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Br-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157633
Melting Point
203-205
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157633
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)